Learn More
Berkshire™ Nonwoven Polyester Lab-Tips™ Swabs
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17208650 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Length (Metric) Tip:
1.1 cm
1.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
5.9 cm
14.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 17208650
Marca: Berkshire™ LTN70F.20
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nonwoven Polyester Swabs are available with small and long handles.
  • Double layer, hydroentangled polyester over flexible paddle
  • Soft and non abrasive
  • Thermally bonded head
  • Packaged in an ISO class 4 (Class 10) cleanroom
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05 and REACH
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.086 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of sensitive equipment, applying lubricants and other liquids, removing excess materials
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 0.22 cm
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2.32 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 5.9 cm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.433 in.
Length (Metric) Tip 1.1 cm
Larghezza (sistema metrico) punta 7 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.14 in.
Tipo di adesivo Non-contaminating
Materiale maniglia Polypropylene
Stile punta Flexible
Tip Material Non-woven Polyester