Learn More
Berkshire™ Nonwoven Polyester Lab-Tips™ Swabs
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Length (Metric) Tip:
1.1 cm
1.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
5.9 cm
14.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Descrizione
- Double layer, hydroentangled polyester over flexible paddle
- Soft and non abrasive
- Thermally bonded head
- Packaged in an ISO class 4 (Class 10) cleanroom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/05 and REACH |
| Diametro (sistema imperiale) maniglia | 0.086 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning of sensitive equipment, applying lubricants and other liquids, removing excess materials |
| Product Type | Swab |
| Diametro (sistema metrico) maniglia | 0.22 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 2.32 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 5.9 cm |
| Lunghezza punta (sistema imperiale) | 0.433 in. |
| Vedi altri risultati |