Learn More
Norethindrone, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11479231 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11479231
Marca: MP Biomedicals 0215594683
Identificatori chimici
CAS 68-22-4
Formula molecolare C20H26O2
Molecular Weight (g/mol) 298.426
InChI Key VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Sinonimo norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Specifica
Materiale o nome chimico Norethindrone
Colore White
Quantità 0.25 g
Peso formulazione 298.4
Forma fisica Powder