Learn More
Norethisterone, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15507039 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15507039
Marca: Thermo Scientific Acros 262890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-22-4
Formula molecolare C20H26O2
Molecular Weight (g/mol) 298.42
InChI Key VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Sinonimo norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Specifica
Materiale o nome chimico Norethisterone
Punto di fusione 205.0°C to 206.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 h)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dioxane
Peso formulazione 298.42
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Norethisterone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.