Learn More
Saint-Gobain Tygon™ A-60-F Tubing
Codice prodotto. p-8004314
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
11.2 mm
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 10033224
Marca: Saint-Gobain R6F1023
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compatible with virtually all commercial cleaners and sanitizers. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ A-60-F Tubing can be repeatedly autoclaved for up to five cycle times without affecting its overall service life.
  • Long flex life in peristaltic pumps
  • Temperature resistant from -75° F to 275° F
  • Compatible with virtually all common sanitizers and cleaners
  • Ozone and UV light resistant
  • Repeatedly autoclavable
  • Checmically compatible with a wide range of food types and cleaners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, Complies with the EU Directives 2002/95/EC (ROHS) and 2002/72/EEC
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Norprene
Diametro (sistema metrico) esterno 11.2 mm
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con Peristaltic Pump
Da utilizzare con (applicazione) Peristaltic pump applications
Min. Operating Temperature (Metric) -60°C
Quantità confezione 1 Pack
Colore Beige
Durezza 61 (Shore A)
Flexibility Flessibile
Pressione massima 0.55 bar at 23°C/0.34 bar at 82°C
Livello di vuoto 203 mm Hg at 82°C
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C