Learn More
Masterflex™ Tubo Norprene A-60-G
Use this tubing for applications requiring excellent chemical, heat, ozone and ultraviolet (UV) light resistance. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G Tubing is nonconductive, heat-sealable, nonaging and nonoxidizing, with superior acid and alkali resistance.
82.95€ - 296.00€
Specifica
Materiale | Norprene |
---|---|
Overall Length (Metric) | 15 m |
Quantità confezione | Confezione da 1 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11958119
|
Masterflex™
R6002-23 |
1.6 mm | 4.8 mm | ||||||
11978119
|
Masterflex™
R6008-23 |
6.4 mm | 9.6 mm | ||||||
11908129
|
Masterflex™
R6010-23 |
8 mm | 11.2 mm | ||||||
11918129
|
Masterflex™
R6010-33 |
8 mm | 12.8 mm | ||||||
11978129
|
Masterflex™
06410-12 |
9.6 mm | 16 mm |
296.00€
15m |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Opaque, black tubing
- Manufactured according to GMP
- Best choice for vacuum/pressure applications
- Offers longest pump tubing life
- Heat, ambient ozone resistant
- Good resistance to acids/alkalies
- Black color hides dirt and dust
- High dielectric constant
- Sterilize by autoclave
Specifica
Norprene | |
15 m | |
Confezione da 1 |