Learn More
Masterflex™ Tubo Norprene per uso alimentare
Codice prodotto. 11978049
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
19.1 mm
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 11978049
Marca: Masterflex™ R6F0423
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compatible with virtually all commercial cleaners and sanitizers. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene Food and Beverage Tubing can be repeatedly autoclaved for up to five cycle times without affecting its overall service life.
  • Long flex life in peristaltic pumps
  • Temperature resistant from -75 to 275°F (-59 to 135°C)
  • Compatible with virtually all common sanitizers and cleaners
  • Ozone and UV light resistant
  • Repeatedly autoclavable
  • Chemically compatible with a wide range of fluids
  • Meets FDA, 3-A and NSF criteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Materiale Norprene
Diametro (sistema metrico) esterno 6.4 mm
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con Pompa peristaltica A60F
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Colore Cream
Max. Operating Temperature (Metric) da –40 a 135 °C