Learn More
Masterflex™ Tubo Norprene per uso alimentare
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
19.1 mm
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
- Long flex life in peristaltic pumps
- Temperature resistant from -75 to 275°F (-59 to 135°C)
- Compatible with virtually all common sanitizers and cleaners
- Ozone and UV light resistant
- Repeatedly autoclavable
- Chemically compatible with a wide range of fluids
- Meets FDA, 3-A and NSF criteria
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.2 mm |
| Materiale | Norprene |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.4 mm |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Da utilizzare con | Pompa peristaltica A60F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Colore | Cream |
| Max. Operating Temperature (Metric) | da –40 a 135 °C |