Learn More
Masterflex™ High-Pressure Peristaltic Pump Replacement Tube Set
Click to view available options
Tipo:
Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Choose tubing based on chemical compatibility, flow rate, and your current pump.
- Suitable for use with your Masterflex High-Pressure Peristaltic Pump
Choose the tubing that is compatible with your pump and meets your application needs.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | For peristaltic metering pumps |
| Collegamento ingresso (sistema imperiale) | 0.5 in. Hose Barb |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | 85°C |
| Materiale | Norprene |
| Collegamento uscita (sistema imperiale) | 0.5 in. Hose Barb |
| Quantità | 1 Each |
| Size | 3.78 x 36.19 x 47.29 cm |
| Tipo | Tube |
| Pressione massima | 125 psi |