Learn More
Masterflex™ Norprene™ Pressure Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12.7 mm
15.8 mm
Pressione massima:
105 psi
125 psi
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
- Handles at least 4 times the pressure of non-reinforced tubing
- Temperature resistant from -75° F to 275° F
- Ozone and UV light resistant
- Repeatedly autoclavable
- Compatible with a wide range of fluids
- Meets FDA and 3-A criteria
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 3A sanitary standards, and NSF 51 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.6 mm |
| Materiale | Norprene |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15.8 mm |
| Overall Length (Metric) | 15.24 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chemical transfer, pesticide/fertilizer delivery, water feed lines, food/dairy processing, and water purification lines |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Colore | Cream |
| Vedi altri risultati |