Learn More
Masterflex™ L/S™ Norprene™ High-Pressure Pump Tubing
Codice prodotto. p-9016007
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11884242
Marca: Masterflex™ 0650415
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to pump at higher pressures
  • Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Norprene
Overall Length (Metric) 7.5 m
Da utilizzare con L/S high-performance pump head models 77250-62 and 77250-82 only
Da utilizzare con (applicazione) high pressure applications
Dimensioni dei tubi 15