missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ NorthernLights Streptavidin NL557
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
500µg
Descrizione
- Maximum absorption 557nm; Maximum emission 574nm
- Phosphate-buffered saline (PBS) containing <0.1% v/v sodium azide
- Provided as a liquid
Applications:
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Specifica
Specifica
| Formulazione | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. |
| Quantità | 0.5 mL |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto