missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notch-2 Antibody (602845), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB37351F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Notch-2 Monoclonal antibody specifically detects Notch-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifica
| Notch-2 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 602845 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| AGS2, hN2, neurogenic locus notch homolog protein 2, Notch (Drosophila) homolog 2, notch 2Notch homolog 2 (Drosophila), Notch homolog 2 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Notch-2, Leu26-Gln530, Accession # Q04721 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Golgi Apparatus Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 4853 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto