missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notch-2 Antibody (605724) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB5196JF669
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Notch-2 Monoclonal antibody specifically detects Notch-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Specifica
| Notch-2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| AGS2, hN2, neurogenic locus notch homolog protein 2, Notch (Drosophila) homolog 2, notch 2Notch homolog 2 (Drosophila), Notch homolog 2 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Notch-2, Leu26-Val528 (predicted), Accession # O35516 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 605724 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Golgi Apparatus Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 4853 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto