Learn More
Micronova™ NovaClean™ Lab and Glass Cleaner
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11966855 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 qt.
1 gal.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 8
Codice prodotto. 11966855
Marca: Micronova™ NC2Q
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ready to use, low-ionic detergent can be applied directly to a variety of cleanroom work surfaces including glass, stainless steel, epoxy acrylic, and vinyl curtains.
Lab and glass cleaner is a low-ionic detergent, designed for use on cleanroom work-stations, laminar flow benches, acrylic and painted surfaces.
  • Ready to use, cleanroom surfactant
  • Filtered to 0.1 microns
  • Low mobile ions
  • Low non-volatile residue levels
  • Can be applied directly to a range of surfaces
  • Works well with glass, stainless steel, epoxy, acrylic, and vinyl curtains
  • Ideal for conductive flooring
  • Available in a 1 quart spray bottle and a 1 gallon refill bottle
  • Biodegradable
  • Free-rinsing
Specifica
Product Type Filtered Low Ionic Surfactant (0.1 μ)
Color-coded No
Forma Liquid Spray
pH 7.1
Product Line NovaClean
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Aspetto Clear
Autoclavabile Not Autoclavable
Punti di ebollizione 99°C (210.2°F)
Care Instructions Avoid breathing vapor or mist and provide adequete ventilation when using.
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Analysis
Colore Clear
Tipo di contenitore 1 Quart Spray Bottle
Content And Storage Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. Store in original container and keep tightly closed and seaqled until ready for use.
Densità 1.025 g/mL at 25°C
Dimensioni (L x P x A) 3.5 x 3.5 x 10.25 in
Monouso Reusable
Filtrato Filtered
Infiammabile No
Da utilizzare con (applicazione) Ready to use filtered cleanroom detergent, no mobile ions, free-rinsing for cleaning glass, stainless steel, acrylic and painted surfaces.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mops and Buckets or Wipes and Sponge
Altezza (sistema imperiale) 10.25 in.
Altezza (sistema metrico) 26 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.89 cm
Punto di fusione 0°C (32°F)
Imballaggio 8 bottles per poly-lined case
Quantità 8/Pk.
Resistente a The product is chemically stable. Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
Size 14 x 7 x 12 in.
Pressione del vapore 2.3 kPa (17.1 mmHg)
Volume (sistema imperiale) 1 qt.
Volume (sistema metrico) 0.95 L
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.89 cm