Learn More
Merck Millipore Novagen™ KOD Hot Start DNA Polymerase
For PCR amplification of long strand and GC-rich DNA templates, cloning and cDNA amplification applications
772.00€
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
12838435
|
Merck Millipore
71086-3 |
772.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
- High accuracy, yield, and processivity of commercially available proofreading DNA polymerases
- Amplifies genomic DNA templates up to 12 kbp
- Amplifies plasmid and lambda DNA templates up to 21 kbp
- Successfully amplifies GC-rich sequences
- Eliminates mispriming and primer-dimer formation
- Convenient room-temperature setup compatible with automation
- Optimal KOD Hot Start Buffer for PCR performance over wide range of targets
For Research Use Only