Learn More
Emma Safety Footwear Novara Safety Shoes
Codice prodotto. 15938211
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15938211
Marca: Emma Safety Footwear MM13109043
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Classic Brogue design with little more ankle support thanks to its extended shank. Virtually impenetrable nitrile rubber soles combined with the shoe's sophisticated looks, allow the wearer to move easily between the office and warehouse.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather / Nubuck construction
  • Chemical resistant / Liquid repellant
  • Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
  • ESD certified
  • Chrome-free lining
  • Sanitized
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo di chiusura Laces
Colore Brown
Progettazione Novara
Materiale rivestimento interno Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather
Materiale Leather, Nubuck
Size 43
Materiale dello zoccolo Steel