Learn More
Invitrogen™ Luminex™ IL-10 Human Singleplex Bead Kit
Codice prodotto. 10100383
Click to view available options
Quantità:
100 Assays
Dimensione della confezione:
100 tests
Codice prodotto. 10100383
Marca: Invitrogen™ LHC0101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Capture antibody coated beads, standard, detector antibody and lot-specific technical data sheet.
Requires
Buffer reagents needed to complete the reaction are sold separately under Catalog number LHB0001.
For the measurement of human IL-10 (Interleukin-10) in serum, plasma or tissue culture supernatant
The assay may be run alone or in combination with other Human Singleplex Bead Kits. These reagents are intended for use in the Luminex™ 100™ or 200™ System only.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Order Info
Shipping Condition: Wet ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 Assays
Assay Sensitivity <5 pg/mL
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent Detection
ID gene (immissione) 3586
Sottotipo di proteina Interleukin 10
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Contenuto kit Capture antibody coated beads, Detector antibody, Lot specific technical data sheet, Standard
Status giuridico For research use only (RUO)