Learn More
Invitrogen™ Luminex™ IL-8 Monkey Singleplex Bead Kit
Codice prodotto. 10689920
Click to view available options
Quantità:
100 Assays
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10689920
Marca: Invitrogen™ LPC0081
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Capture antibody coated beads, standard, detector antibody and lot-specific technical data sheet.
Requires
Buffer reagents needed to complete the reaction are sold separately under Catalog number LHB0001.
For the measurement of monkey IL-8 (Interleukin-8) in serum, plasma or tissue culture supernatant
The assay may be run alone or in combination with other Monkey Singleplex Bead Kits. These reagents are intended for use in the Luminex™ 100™ or 200™ System only.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Order Info
Shipping Condition: Wet ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 Assays
Assay Sensitivity 15 pg/mL
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent Detection
ID gene (immissione) 613028
Sottotipo di proteina Interleukin 8
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Contenuto kit Capture antibody coated beads, Detector antibody, Lot specific technical data sheet, Standard
Status giuridico For research use only (RUO)