missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ DOG1/TMEM16A Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
Descrizione
A peptide to DOG1/TMEM16A. Accession #: Q5XXA6. Source: Synthetic The DOG1/TMEM16A Blocking Peptide is derived from Synthetic. The DOG1/TMEM16A Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 55107 |
| Specie | Human |
| Purezza | >85% |
| Content And Storage | Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.) |
| Formulazione | PBS, BSA 0,1 % |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-29662. This Peptide Blocks Completely The Immuno Reactivity of The Antibody NBP2-29662 in. Western Blot or Immunohistochemistry by Incubating The Peptide with Equivalent Volume of Antibody for 30 Min (at 37 Degrees C. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .) |
| Alias gene | ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A |
| Simbolo del gene | ANO1 |
| Peso molecolare | M.W. (theoretical): 0.81 kDa |
| Product Type | DOG1/TMEM16A |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto