missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ EMI1 Antibody Blocking Peptide

Codice prodotto. 18044027 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18044027

Marca: Novus Biologicals™ NBP196758

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A blocking peptide from EMI1 Source: Synthetic The EMI1 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene ID (Entrez) 26271
Specie Human
Purezza >90%
Numero di accesso Q9UKT4
Content And Storage Store at -20 C short term. Aliquot and store (at -80 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Formulazione 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Da utilizzare con (applicazione) This product should be used at 1.0μg per 1.0μL of antiserum in per assay.
Alias gene EMI1Early mitotic inhibitor 1, F-box only protein 5, F-box protein 5, FBX5F-box protein Fbx5, Fbxo31
Simbolo del gene FBXO5
Product Type EMI1 Peptide
Quantità 0.05 mg
Status giuridico RUO - research use only
Sorgente Synthetic
Terminazione Sequence: Ser - Gly - Tyr - Glu - Val - His - His - Gln - Lys - Leu - Val - Phe - Phe -OH (aa 8-20)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato