Learn More
Novus Biologicals™ IkB-alpha Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
Descrizione
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-317 of Human IkB-alpha The Recombinant Human IkB-alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IkB-alpha Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE |
| Formulazione | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 20% glycerol, 0.1M NaCl |
| Quantità | 250 μg |
| Sorgente | Human |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Status giuridico | RUO |
| Nome comune | IkB-alpha |
| Coniugato | Unconjugated |