missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ NOD1 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
Descrizione
A blocking peptide containing 16 amino acids near the carboxy terminus of human NOD1. Source: Synthetic (Accession #: ADD28350) The NOD1 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 10392 |
| Specie | Human |
| Content And Storage | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76286. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Alias gene | CARD4NLR family, CARD domain containing 1, caspase recruitment domain family, member 4, Caspase recruitment domain-containing protein 4, CLR7.1, NLRC1, nucleotide-binding oligomerization domain containing 1, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and CARD domaincontaining 1, nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 1 |
| Simbolo del gene | NOD1 |
| Product Type | NOD1 |
| Quantità | 0.05 mg |
| Status giuridico | RUO - research use only |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto