missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SIRT6 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
Descrizione
A peptide to SIRT6.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 51548 |
| Specie | Human |
| Content And Storage | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB 100-2523. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Alias gene | EC 3.5.1.-, NAD-dependent deacetylase sirtuin-6, SIR2L6sir2-related protein type 6, SIR2-like protein 6, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 6 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S. cerevisiae, homolog) 6, sirtuin 6, sirtuin type 6 |
| Simbolo del gene | SIRT6 |
| Product Type | SIRT6 |
| Quantità | 0.05 mg |
| Status giuridico | RUO - research use only |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto