missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TLR4 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Descrizione
A peptide to TLR4.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 7099 |
| Specie | Human |
| Content And Storage | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-24821. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Alias gene | ARMD10, CD284, CD284 antigen, hTollhomolog of Drosophila toll, TOLL, toll-like receptor 4 |
| Simbolo del gene | TLR4 |
| Product Type | TLR4 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Status giuridico | RUO - research use only |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto