missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ WDR92 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
Descrizione
A blocking peptide containing 21 amino acids near the center of human WDR92. Source: Synthetic (Accession #: NP_612467) The WDR92 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 116143 |
| Specie | Human |
| Content And Storage | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76282. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Alias gene | FLJ31741, LOC116143, Monad, WD repeat domain 92, WD repeat-containing protein 92, WD repeat-containing protein Monad |
| Simbolo del gene | WDR92 |
| Product Type | WDR92 |
| Quantità | 0.05 mg |
| Status giuridico | RUO - research use only |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto