Learn More
Novus Biologicals™ PiBind™ Resin
PiBind™ resin provides quick and easy way to remove contaminating Pi from buffers
Marca:  Novus Biologicals™ 501-0015
Encompass
Codice prodotto. 15724107
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PiBind resin has an extremely high affinity for inorganic phosphate, and is used to eliminate contaminating Pi from buffer solutions to reduce background signals in phosphatase or ATPase assays. PiBind resin may also be used to remove Pi from cell and tissue extracts and is a rapid alternative to desalting or dialysis. The resin works over a broad range of pH values and is unaffected by many commonly used buffer additives.
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Specifica
Specifica
PiBind Resin
5000 mg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni