missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOX1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-94752-0.1ml
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NOX1 Polyclonal antibody specifically detects NOX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| NOX1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:100 - 1:500 | |
| EC 1.6.3, GP91-2, Mitogenic oxidase 1, MOX-1, MOX1NADH/NADPH mitogenic oxidase subunit P65-MOX, NADPH oxidase 1, NADPH oxidase homolog-1, NOH1mitogenic oxidase (pyridine nucleotide-dependent superoxide-generating), NOH-1NADPH oxidase 1 variant NOH-1L, NOX-1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 415-564 of human NOX1 (NP_008983.2). KSIWYKFQCADHNLKTKKIYFYWICRETGAFSWFNNLLTSLEQEMEELGKVGFLNYRLFLTGWDSNIVGHAALNFDKATDIVTGLKQKTSFGRPMWDNEFSTIATSHPKSVVGVFLCGPRTLAKSLRKCCHRYSSLDPRKVQFYFNKENF | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Direct Reversal of DNA Damage, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction | |
| 27035 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto