missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Noxa Antibody (69N15C9), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-25266AF594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Noxa Monoclonal specifically detects Noxa in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
| Noxa | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| PMAIP1 | |
| This Noxa antibody was developed by immunizing mice with a fusion protein containing human Noxa. | |
| 0.1 mL | |
| 5366 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| 69N15C9 | |
| Western Blot | |
| adult T cell leukemia-derived PMA-responsive, APR, Immediate-early-response protein APR, NOXAPMA-induced protein 1, phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1, PMA-Induced Protein 1, Protein Noxa | |
| Rat | |
| 11.6 kDa | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG2b κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto