missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Noxa Antibody (S07-3H6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
506.00€ - 775.00€
Specifica
| Antigene | Noxa |
|---|---|
| Clone | S07-3H6 |
| Concentrazione | 0.3 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18636653
|
Novus Biologicals
NBP3-19820-100ul |
100 μg |
775.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18605763
|
Novus Biologicals
NBP3-19820-50ul |
50 μg |
506.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Noxa Monoclonal antibody specifically detects Noxa in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| Noxa | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| adult T cell leukemia-derived PMA-responsive, APR, Immediate-early-response protein APR, NOXAPMA-induced protein 1, phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1, PMA-Induced Protein 1, Protein Noxa | |
| A synthetic peptide of human Noxa (Uniprot # Q13794) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S07-3H6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Mitochondrial Mediated Pathway, Plasma Membrane Markers, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 5366 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto