Learn More
NPRA/NPR1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
498.00€ - 686.00€
Specifica
| Antigene | NPRA/NPR1 |
|---|---|
| Diluizione | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18451022
|
Novus Biologicals
NBP1-90164 |
0.1 mL |
686.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18405841
|
Novus Biologicals
NBP1-90164-25ul |
25 μL |
498.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NPRA/NPR1 Polyclonal antibody specifically detects NPRA/NPR1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifica
| NPRA/NPR1 | |
| Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein Kinase | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 4881 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ANPa, ANP-A, ANPR-A, ANPRAEC 4.6.1.2, atrial natriuretic peptide receptor 1, Atrial natriuretic peptide receptor type A, atrionatriuretic peptide receptor A, GC-A, Guanylate cyclase A, GUC2A, GUCY2A, natriuretic peptide A type receptor, natriuretic peptide receptor A, natriuretic peptide receptor A/guanylate cyclase A (atrionatriuretic peptidereceptor A), NPRA, NPR-A | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FHLDIFGQSLQGGQGPAPRRPWERGDGQDVSARQAFQAAKIITYKDPDNPEYLEFLKQLKHLAYEQFNFTMEDGLVNTIPASFHDGLLLYIQAVTETLAHGGTVTDGENITQRMWNRSFQGVTGYLKIDSSGDRETDFSLWDMDPENG | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |