Learn More
Cytiva Terreno per affinità nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow
Codice prodotto. 11359931 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 ml
25 mL
Intervallo di pH:
2 to 10
Da 3 a 9
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 11359931
Marca: Cytiva 17528001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la purificazione degli anticorpi monoclonali e policlonali. Il terreno per affinità Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow contiene proteina A nativa accoppiata a Sepharose 4 Fast Flow.
  • Low leakage of protein A with nearly twice total IgG binding capacity of Protein A Sepharose CL-4B
  • Used in large-scale FDA-approved processes
  • Manufactured without using animal-derived components
  • Rigidity and high degree of substitution of Sepharose 4 Fast Flow matrix facilitates speedy process of large volumes dilute cell culture fluid
  • High chemical, thermal and mechanical stability
  • Withstands high concentrations of hydrogen bond disrupting agents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 ml
Stabilità Nessuna variazione significativa nelle prestazioni cromatografiche dopo 1 settimana di conservazione con urea 8M, Gua-HCI 6M, alcol benzilico 2% o etanolo 20%
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione degli anticorpi monoclonali e policlonali
Requisiti di stoccaggio Da 2 a 8 °C
Capacità di legame >35 mg IgG umane/ml
Product Type nProtein A Sepharose 4 Fast Flow
Portata Da 150 a 250 cm/ora
Dimensione particelle 90μ m
Altezza letto (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza letto (sistema metrico) 25 cm
Pressione max 100 kPa
Matrix Agarosio reticolato 4%
Intervallo di pH Da 3 a 9
Tampone di conservazione Etanolo 20%
Tipo di legante Proteina nativa A (S. aureus)