Learn More
Cytiva Terreno per affinità nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 ml
25 mL
Intervallo di pH:
2 to 10
Da 3 a 9
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Descrizione
- Low leakage of protein A with nearly twice total IgG binding capacity of Protein A Sepharose CL-4B
- Used in large-scale FDA-approved processes
- Manufactured without using animal-derived components
- Rigidity and high degree of substitution of Sepharose 4 Fast Flow matrix facilitates speedy process of large volumes dilute cell culture fluid
- High chemical, thermal and mechanical stability
- Withstands high concentrations of hydrogen bond disrupting agents
Specifica
Specifica
| Quantità | 25 mL |
| Stabilità | No significant change in chromatographic performance after 1 week storage using 8 M Urea, 6 M Gua-HCI, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies at Both Laboratory and Process Scale |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |
| Capacità di legame | >35 mg Human IgG/mL |
| Product Type | nProtein A Sepharose 4 Fast Flow Media |
| Portata | 150 to 250 cm/Hoμr |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| Altezza letto (sistema imperiale) | 9.84 in. |
| Altezza letto (sistema metrico) | 25 cm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- nProtein A Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol