Learn More
NPS-1034, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485787
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16485787
Marca: Medchem Express HY100509
MedChemExpress NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico NPS-1034
CAS 1221713-92-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H23F2N5O3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 34 mg/mL (61.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(OC4=C5C(NC=C5C6=CC=CC=C6)=NC=C4)C(F)=C3
Molecular Weight (g/mol) 551.54
Peso formulazione 551.54
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.