Learn More
Abnova™ NR2F6 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
- Sequence: MAMVTGGWGGPGGDTNGVDKAGGYPRAAEDDSASPPGAASDAEPGDEERPGLQVDCVVCGDKSSGKHYGVFTCEGCKSFFKRSIRRNLSYTCRSNRDCQIDQHHRNQCQYCRLKKCFRVGMRKEAVQRGRIPHSLPGAVAASSGSPPGSALAAVASGGDLFPGQPVSELIAQLLRAEPYPAAAGRFGAGGGAAGAVLGIDNVCELAARLLFSTVEWARHAPFFPELPVADQVALLRLSWSELFVLNAAQAALPLHTAPLLAAAGLHAAPMAAERAVAFMDQVRAFQEQVDKLGRLQVDSAEYGCLKAIALFTPDACGLSDPAHVESLQEKAQVALTEYVRAQYPSQPQRFGRLLLRLPALRAVPASLISQLFFMRLVGKTPIETLIRDMLLSGSTFNWPYGSGQ
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | BAG37465.1 |
| ID gene (immissione) | 2063 |
| Nome | nuclear receptor subfamily 2, group F, member 6 |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | EAR-2, EAR2, ERBAL2 |
| Simbolo del gene | NR2F6 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |