Learn More
NSC 185058, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497947
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16497947
Marca: Medchem Express HY125169
MedChemExpress NSC 185058 is an inhibitor of ATG4B, a major cysteine protease. Inhibition of ATG4B using NSC 185058 markedly attenuates autophagic activity.
NSC 185058 is an inhibitor of ATG4B, a major cysteine protease. Inhibition of ATG4B using NSC 185058 markedly attenuates autophagic activity.
Specifica
Materiale o nome chimico NSC 185058
CAS 39122-38-8
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H9N3S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (580.67 mM)
SMILES S=C(C1=NC=CC=C1)NC2=NC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 215.27
Peso formulazione 215.27
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.