Learn More
Thermo Scientific™ NSC 23766
Codice prodotto. 15496669
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 15496669
Marca: Thermo Scientific™ J64979.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
A cell-permeable pyrimidine compound that specifically and reversibly inhibits Rac1 GDP/GTP exchange activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable pyrimidine compound that specifically and reversibly inhibits Rac1 GDP/GTP exchange activity
CAS 733767-34-5
Formula molecolare C24H35N7·3HCl
Peso formulazione 530.96g/mol
Sinonimo Rac1 Inhibitor
Sensibilità Light Sensitive and Hygroscopic
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder