Learn More
Thermo Scientific Chemicals NSC 663284
Codice prodotto. p-7057509
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
Codice prodotto. 15417919
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66520.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 383907-43-5
Formula molecolare C15H16ClN3O3
Sinonimo 6-Chloro-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamino)quinoline-5,8-dione; Cdc25 Phosphatase Inhibitor II
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione Red
Content And Storage -30°C to -10°C
Peso formulazione 321.76g/mol
Sensibilità Light Sensitive
Forma Crystalline solid
InChI Key BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)C2=C(C=CC=N2)C1=O
IUPAC Name 6-chloro-7-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}-5,8-dihydroquinoline-5,8-dione
Molecular Weight (g/mol) 321.76