Learn More
NSC 95397, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18035752
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18035752
Marca: Tocris Bioscience 1547/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective Cdc25 dual specificity phosphatase inhibitor
Potent and selective irreversible inhibitor of Cdc25 dual specificity phosphatases (Ki values are 32, 96 and 40 nM for inhibition of Cdc25A, -B and -C respectively). Displays 125 - 180-fold selectivity over VH1-related dual-specificity phosphatase and protein tyrosine phosphatase 1b. Inhibits carcinoma cell growth and blocks G2/M phase transition in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93718-83-3
Formula molecolare C14H14O4S2
Molecular Weight (g/mol) 310.382
InChI Key MAASHDQFQDDECQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-bis 2-hydroxyethylthio-1,4-naphthalenedione, 2,3-bis 2-hydroxyethylsulfanyl naphthalene-1,4-dione, 2,3-bis 2-hydroxyethyl sulfanyl naphthalene-1,4-dione, 1,4-naphthalenedione, 2,3-bis 2-hydroxyethyl thio, tocris-1547, lopac-n-1786, d0j1kh, 1, 2,3-bis 2-hydroxyethyl thio, nsc hplc, 2,3-bis 2-hydroxyethylthio naphthalene-1,4-dione
PubChem CID 262093
IUPAC Name 2,3-bis(2-hydroxyethylsulfanyl)naphthalene-1,4-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=C(C2=O)SCCO)SCCO
Specifica
Materiale o nome chimico NSC 95397
Quantità 10 mg
Peso formulazione 310.38
Percent Purity >97%