missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSC632839, MedChemExpress

Codice prodotto. 16453128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16453128

Marca: Medchem Express HY100708

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress NSC632839 is a nonselective isopeptidase inhibitor, which inhibits USP2, USP7, and SENP2 with EC50s of 45±4 μM, 37±1 μM, and 9.8±1.8 μM, respectively.

NSC632839 is a nonselective isopeptidase inhibitor, which inhibits USP2, USP7, and SENP2 with EC50s of 45±4 μM, 37±1 μM, and 9.8±1.8 μM, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico NSC632839
CAS 157654-67-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22ClNO
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 6.2 mg/mL (18.24 mM; Need warming)
SMILES O=C1/C(CNC/C1=C\C2=CC=C(C)C=C2)=C/C3=CC=C(C)C=C3.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 339.86
Peso formulazione 339.86
Percent Purity 98.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato