Learn More
NSC632839, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495857
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16495857
Marca: Medchem Express HY100708
MedChemExpress NSC632839 is a nonselective isopeptidase inhibitor, which inhibits USP2, USP7, and SENP2 with EC50s of 45±4 μM, 37±1 μM, and 9.8±1.8 μM, respectively.
NSC632839 is a nonselective isopeptidase inhibitor, which inhibits USP2, USP7, and SENP2 with EC50s of 45±4 μM, 37±1 μM, and 9.8±1.8 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico NSC632839
CAS 157654-67-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22ClNO
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 6.2 mg/mL (18.24 mM; Need warming)
SMILES O=C1/C(CNC/C1=C\C2=CC=C(C)C=C2)=C/C3=CC=C(C)C=C3.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 339.86
Peso formulazione 339.86
Percent Purity 98.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.