Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe del vuoto a diaframma VACUUBRAND™ NT: MZ2 NT
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10522665 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Amperaggio:
1.8 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10522665
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For a wide variety of non-corrosive and non-evaporative applications. MZ-series pumps have an ultimate vacuum of 5 Torr.
Utilizza la tecnologia del vuoto a membrana per applicazioni totalmente a secco; niente olio da cambiare o controllare.
  • Riduce al minimo i tempi di inattività e i costi di assistenza
  • Esclusivo design che elimina le noiose attività di ricalibrazione della lunghezza della corsa basate su tentativi ripetuti
  • L'accesso indipendente a valvole e diaframmi semplifica gli interventi di assistenza
  • Con testa pompante espressamente progettata per portate elevate al vuoto operativo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 5.2 torr
Cavalli motore 0.24 hp
Amperaggio 1.8 A
Include Manual
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 9.5 x 9.4 x 7.7 pollici (24.3 x 23.8 x 19.8 cm)
Materiale Copertura dell'alloggiamento/testa in lega di alluminio, disco di serraggio del diaframma in lega di alluminio, diaframma/valvola in FPM, tubo di collegamento in lega di alluminio, ugello del tubo in PBT, guarnizioni in PVC, tubi in polietilene
Modello MZ 2 NT
Livello di rumorosità 45 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da 14 a 140 °F
Peso (sistema imperiale) 24.25 libbre
Peso (sistema metrico) 11 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40 °C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 37 l/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 7.7 in.
Overall Height (Metric) 19.8 cm
Overall Length (English) 9.5 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 24.3 cm
Overall Width (English) 9.4 in.
Larghezza complessiva (sistema metrico) 23.8 cm
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP40
N. di teste pompe 2
Resistance Properties Chemical-Resistant
Temperature (English) Min 50°F
Applicazioni Vacuum Oven
Oil Type Oil-Free
No. of Stages 2
Maximum Pressure 16 psi (Inlet), 29 psi (Outlet)
Tensione 230 V