Learn More
NT5C1A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
337.00€ - 750.00€
Specifica
| Antigene | NT5C1A |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18629935
|
Novus Biologicals
NBP2-49121-25ul |
25 μL |
337.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18691327
|
Novus Biologicals
NBP2-49121 |
0.1 mL |
750.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NT5C1A Polyclonal antibody specifically detects NT5C1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| NT5C1A | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 84618 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 5'-nucleotidase, cytosolic IA, AMP-specific 5'-NT, CN1, cN1A, CN-I, cN-IA, cytosolic 5' nucleotidase, type 1A, cytosolic 5'-nucleotidase 1A, Cytosolic 5'-nucleotidase IA, EC 3.1.3.5, MGC119199, MGC119201 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DQMFHVAGAQEMGTVAAHVPYGVAQTPRRTAPAKQA | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |