missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NU 2058, Tocris Bioscience™

Codice prodotto. 18086022
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18086022

Marca: Tocris Bioscience 3135/50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cdk1 and cdk2 inhibitor

Cyclin-dependent kinase (cdk) 1 and cdk2 inhibitor (Ki values are 5 and 12 μM respectively). Inhibits growth of human tumor cells in vitro (mean GI50 = 13 μM). Also inhibits DNA topoisomerase II ATPase activity (IC50 = 300 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 161058-83-9
Formula molecolare C12H17N5O
Molecular Weight (g/mol) 247.302
InChI Key MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-cyclohexylmethoxy-9h-purin-2-amine, 6-o-cyclohexylmethyl guanine, 2-amino-6-cyclohexylmethoxypurine, 2-amino-6-cyclohexylmethyl oxy purine, 6-cyclohexylmethoxy-7h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, 6-cyclohexylmethoxy, o-cyclohexylmethylguanine, o6-cyclohexylmethylguanine, d0r1ft, d0sj6y
PubChem CID 4564
IUPAC Name 6-(cyclohexylmethoxy)-7H-purin-2-amine
SMILES C1CCC(CC1)COC2=NC(=NC3=C2NC=N3)N

Specifica

Materiale o nome chimico NU 2058
Quantità 50 mg
Peso formulazione 247.3
Percent Purity >99%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato