missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ NU 7441

Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
NU 7441 is a potent and selective DNA-PK inhibitor (IC50 = 14 nM). Selective for DNA-PK over a range of kinases including mTOR, PI 3-K, ATM and ATR. Potentiates the effects of doxorubicin (Cat. No. 2252) and etoposide (Cat. No. 1226) in vitro and etoposide in vivo. Also enhances CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency 2 to 3-fold, and decreases nonhomologous end-joining (NHEJ) frequency ∽40%.
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 mg |
| Product Type | NU 7441 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 413.49 |
| Inibitori | NU 7441 |
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto