Learn More
Nuclear Membrane Marker Antibody (AE-5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
304.00€ - 599.00€
Specifica
| Antigene | Nuclear Membrane Marker |
|---|---|
| Clone | AE-5 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Diluizione | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/ml |
| Applicazioni | Immunofluorescence |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18696477
|
Novus Biologicals
NBP3-11307-100ug |
100 μg |
599.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18628077
|
Novus Biologicals
NBP3-11307-20ug |
20 μg |
304.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nuclear Membrane Marker Monoclonal antibody specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifica
| Nuclear Membrane Marker | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| AE-5 | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |