Learn More
Nuclear Membrane Marker Antibody (NM97), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
349.00€ - 611.00€
Specifica
| Antigene | Nuclear Membrane Marker |
|---|---|
| Clone | NM97 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Diluizione | Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18440162
|
Novus Biologicals
NBP2-32885-0.1mg |
0.1 mg |
611.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18407851
|
Novus Biologicals
NBP2-32885-0.02mg |
0.02 mg |
349.00€
0.02mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nuclear Membrane Marker Monoclonal antibody specifically detects Nuclear Membrane Marker in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifica
| Nuclear Membrane Marker | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
| NM97 | |
| Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |