Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ BAC 100 kit for large construct plasmid DNA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
10 reazioni
Descrizione
NucleoBond™ kits utilize anion-exchange chromatography with optimized lysis buffer volumes for plasmid DNA purification. The BAC 100 kit is designed for the isolation of low-copy plasmids from large bacterial cultures, and can accommodate constructs up to 300 kpb.
- Folded Filters are included for gentle lysate clarification without shearing of large constructs
- Contains sufficient buffer to perform 10 maxi preps, with typical yields of 10–100μg of plasmid DNA from E. coli culture
- Columns are resistant to organic solvents and are free of DNase and RNase
- AX Resin can be used over a wide pH range (2.5–8.5) and can remain in contact with buffers for up to three hours
Specifica
Specifica
| Tampone | Yes |
| Formato | Gravity-flow Column |
| Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
| Tipo di campione | E. coli Culture |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purification of P1, BACs, PACs, and other large constructs |
| Include | Resuspension Buffer S1 (250mL), Lysis Buffer S2 (250mL), Neutralization Buffer S3 (250mL), Equilibration Buffer N2 (70mL), Wash Buffer N3 (2 x 250mL), Elution Buffer N5 (200mL), RNase A lyophilized (25mg), NucleoBond BAC 100 Columns (10), NucleoBond Folded Filters XL (10), Plastic Washers (5) |
| N. di reazioni | 10 Preps |
| Product Type | Column BAC 100 |
| Quantità | 1 Kit |
| Purezza | A260/A280: 1.80–1.95 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .