Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC 500, Maxi Kit for Transfection-grade Plasmid DNA
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
100 Preps
25 Preps
50 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
25 reazioni
50 reazioni
Descrizione
Features
- The classic anion exchanger for purification of transfection-grade plasmid DNA
- Fast and easy clarification of lysates with NucleoBond™ Folded Filters, no centrifugation required, no shearing forces
- NucleoBond™ Finalizers available as separate tool to avoid time consuming centrifugation for plasmid precipitation
- Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
- Separate binding columns of NucleoBond™ PC kits available as NucleoBond™ AX columns
Applications:
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Specifica
| Formato | Maxi |
| Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
| Tipo di prodotto finale | Columns PC 500 |
| Da utilizzare con (applicazione) | High-copy/low-copy plasmids from E. coli |
| Include | AX 500 Column, Buffers, RNase A, NucleoBond Folded Filters XL |
| N. di reazioni | 10 Preps |
| Product Type | Anion exchange column |
| Volume del campione | 30–150mL (HC) 100–500mL (LC) |
| Size | <300 kbp |
| Durata del test | Prep time: 80–90 min./4 preps |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted< 2 %)/dodecyl sulfate, sodium salt