Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit Buffer Solutions
Click to view available options
Quantità:
600 mL
1000 mL
Materiale o nome chimico:
Acetate buffer solution
Elution Buffer N5-EF
Equilibration Buffer N2-EF
Lysis Buffer S2-EF
Resuspension Buffer S1-EF
Wash Buffer N3-EF
Wash Buffer N4-EF
Water
Dimensione della confezione:
1L
600mL
Descrizione
NucleBond™ PC EF: The classic anion exchanger for purification of endotoxin-free plasmid DNA
- Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
- Plasmid DNA with less than 0.1 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
- Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
- Fast and easy clarification of lysates by Folded Filters – no centrifugation required, no shearing forces
- NucleoBond™ Finalizers available to avoid time consuming centrifugation for plasmid precipitation
- Separate binding columns of NucleoBond™ PC kits available as NucleoBond™ AX columns
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Elution Buffer N5-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Colore | Colorless |
| Concentrazione | Ethanol, diluted < 20%; Potassium chloride; Water |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purification of endotoxin-free plasmid DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
| pH | 6.7 to 7.2 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 600 mL |
| Formulazione | Ethanol, diluted < 20%; Potassium chloride; Water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer N5-EF (600 mL)
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol